Merck
APO428499101
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.01
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H3Cl2F3O2/c9-5-2-1-4(7(10)14)3-6(5)15-8(11,12)13/h1-3H
InChI Key
LDCDQZTVJVDRGB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-trifluoromethoxybenzoyl-chloride
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-trifluoromethoxybenzoyl-chloride