Merck
APO428499080
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.14
MDL番号:
bp
64-66
Iupac Name
[3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H6F4O3/c10-6-3-5(4-8(14)15)1-2-7(6)16-9(11,12)13/h1-3H,4H2,(H,14,15)
InChI Key
QMBCHAZFNGSWSO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-trifluoromethoxyphenylacetic-acid
Boiling point
64-66
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-trifluoromethoxyphenylacetic-acid