Merck
APO428499043
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.15
MDL番号:
Iupac Name
[2-fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H8F4O2/c1-15-6-2-5(4-14)8(10)7(3-6)9(11,12)13/h2-3,14H,4H2,1H3
InChI Key
ZWHWVTLVMXSITQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-methoxy-3-trifluoromethylbenzyl-alcohol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-methoxy-3-trifluoromethylbenzyl-alcohol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)