Merck
APO428499016
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-2-methoxybenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.16
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoro-2-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
InChI Key
CJDKHPOEWZBRAJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-methoxybenzamide
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-methoxybenzamide