Merck
APO428498987
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.61
MDL番号:
Iupac Name
(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H7ClFNO/c1-13-9-7(10)3-2-6(4-5-12)8(9)11/h2-3H,4H2,1H3
InChI Key
NXSFOSWMRVGGIA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile