Merck
APO428498984
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.59
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H7ClFNO/c1-11-7-4(8)2-3-5(10)6(7)9/h2-3H,10H2,1H3
InChI Key
ICWULCQRXSKPBC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)