Merck
APO428498967
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.14
MDL番号:
Iupac Name
[3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H5F4NO/c10-7-5-6(3-4-14)1-2-8(7)15-9(11,12)13/h1-2,5H,3H2
InChI Key
MIDNSRCOEGRXAX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-trifluoromethoxyphenylacetonitrile
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-trifluoromethoxyphenylacetonitrile