Merck
APO428498808
Apollo Scientific Ltd
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.46
MDL番号:
Iupac Name
3,4-dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H2Cl3F3O2/c9-4-1-3(7(11)15)2-5(6(4)10)16-8(12,13)14/h1-2H
InChI Key
YMCSBRUHKNPZNV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-dichloro-5-trifluoromethoxybenzoyl-chloride
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-dichloro-5-trifluoromethoxybenzoyl-chloride