Merck
APO428498586
Apollo Scientific Ltd
2,3-Difluoro-4-methylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.14
MDL番号:
Iupac Name
2,3-difluoro-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H7F2N/c1-4-2-3-5(10)7(9)6(4)8/h2-3H,10H2,1H3
InChI Key
HMDHQYKNBZEFTH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-methylaniline
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-methylaniline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)