Merck
APO428498578
Apollo Scientific Ltd
6-Chloro-2,3-difluorobenzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.58
MDL番号:
Iupac Name
(6-chloro-2,3-difluorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H6ClF2N/c8-5-1-2-6(9)7(10)4(5)3-11/h1-2H,3,11H2
InChI Key
JAGYKNBFONJOHV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-23-difluorobenzylamine
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-23-difluorobenzylamine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)