Merck
APO428498538
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
bp
35-37
Iupac Name
(4-ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H9F2NO/c1-2-14-10-8(11)5-7(3-4-13)6-9(10)12/h5-6H,2-3H2,1H3
InChI Key
KLXYIYRISWHWAO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-35-difluorophenylacetonitrile
Boiling point
35-37
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-35-difluorophenylacetonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)