Merck
APO428498481
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.58
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO/c9-6-2-4(7(13)14)1-5(3-6)8(10,11)12/h1-3H,(H2,13,14)
InChI Key
IXEFCZMQUOHYBQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-trifluoromethylbenzamide
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-trifluoromethylbenzamide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)