Merck
APO428498471
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.6
MDL番号:
Iupac Name
amino(3-chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7ClFNO2/c9-5-3-1-2-4(6(5)10)7(11)8(12)13/h1-3,7H,11H2,(H,12,13)
InChI Key
ZIVKCKDAFNYYSS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-2-fluoro-dl-phenylglycine
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-2-fluoro-dl-phenylglycine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)