Merck
APO428498363
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.17
MDL番号:
Iupac Name
[4-fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H8F4O2/c1-5-2-6(4-8(15)16)3-7(9(5)11)10(12,13)14/h2-3H,4H2,1H3,(H,15,16)
InChI Key
OEPYHPGEWLYDHQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethylphenylacetic-acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethylphenylacetic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)