Merck
APO428498286
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.07
MDL番号:
Iupac Name
4-(bromomethyl)-2,6-difluorophenyl ethyl ether
Inchi Code
1S/C9H9BrF2O/c1-2-13-9-7(11)3-6(5-10)4-8(9)12/h3-4H,2,5H2,1H3
InChI Key
SFMOQKHETBGLAR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-35-difluorobenzyl-bromide
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-35-difluorobenzyl-bromide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)