Merck
APO428498269
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.58
MDL番号:
Iupac Name
[4-chloro-2-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H6ClF3O2/c9-6-2-1-5(4-13)7(3-6)14-8(10,11)12/h1-3,13H,4H2
InChI Key
DAXPTNWTUUAZSS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-trifluoromethoxybenzyl-alcohol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-trifluoromethoxybenzyl-alcohol