Merck
APO428498262
Apollo Scientific Ltd
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.19
MDL番号:
bp
170-173
Iupac Name
(2E)-3-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C11H9F3O2/c1-7-4-8(2-3-10(15)16)6-9(5-7)11(12,13)14/h2-6H,1H3,(H,15,16)/b3-2+
InChI Key
IIMWKXQSZIMHCN-NSCUHMNNSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methyl-5-trifluoromethylcinnamic-acid
Boiling point
170-173
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methyl-5-trifluoromethylcinnamic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)