Merck
APO428498224
Apollo Scientific Ltd
3,6-Dichloro-2-fluorophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.99
MDL番号:
Iupac Name
3,6-dichloro-2-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3Cl2FO/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2,10H
InChI Key
BBXJSLMPYFSGER-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/36-dichloro-2-fluorophenol
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/36-dichloro-2-fluorophenol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)