Merck
APO428498204
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-5-(pentafluorosulfur)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.2
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxy-5-(pentafluoro-lambda~6~-sulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H8F5NOS/c1-14-7-3-2-5(4-6(7)13)15(8,9,10,11)12/h2-4H,13H2,1H3
InChI Key
WLURTVOYVCVDAC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-5-pentafluorosulfuraniline
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-5-pentafluorosulfuraniline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)