Merck
APO428498100
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.21
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-3-methylphenylalanine
Inchi Code
1S/C10H12FNO2/c1-6-4-7(2-3-8(6)11)5-9(12)10(13)14/h2-4,9H,5,12H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
HOWVSUISKZHSBP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-methyl-dl-phenylalanine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-methyl-dl-phenylalanine