Merck
APO428498043
Apollo Scientific Ltd
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.15
MDL番号:
Iupac Name
3-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c1-14-7-4-2-3-6(5-13)8(7)9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI Key
HSPNVFXNJYKWSK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methoxy-2-trifluoromethylbenzaldehyde
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methoxy-2-trifluoromethylbenzaldehyde
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)