Merck
APO428497950
Apollo Scientific Ltd
2-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.14
MDL番号:
Iupac Name
2-(2,4,5-trifluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H7F3O/c9-6-4-8(11)7(10)3-5(6)1-2-12/h3-4,12H,1-2H2
InChI Key
KHFXXIXHSGJQOW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-245-trifluorophenylethanol
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-245-trifluorophenylethanol