Merck
APO427944610
Apollo Scientific Ltd
6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.22
MDL番号:
Iupac Name
6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H8O2S/c9-4-7-3-6-5-10-2-1-8(6)11-7/h3-4H,1-2,5H2
InChI Key
DONVCZPIYCTGFE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/67-dihydro-4h-thieno32-cpyran-2-carbaldehyde
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/67-dihydro-4h-thieno32-cpyran-2-carbaldehyde
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)