Merck
APO427944395
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.06
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO3/c1-2-13-8(12)5-3-6(9)7(11)10-4-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
NTQHDRQVVANNHZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-bromo-6-hydroxynicotinate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-bromo-6-hydroxynicotinate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)