Merck
APO427944231
Apollo Scientific Ltd
7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.46
MDL番号:
Iupac Name
7-bromo-4-chlorobenzo[d]oxazole
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO/c8-4-1-2-5(9)6-7(4)11-3-10-6/h1-3H
InChI Key
ZSOUJORUCABTFF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-4-chloro-13-benzoxazole
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-4-chloro-13-benzoxazole
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)