Merck
APO423214140
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.14
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H7FN2O2/c1-4-5(8)2-3-6(7(4)9)10(11)12/h2-3H,9H2,1H3
InChI Key
CRPZQUGQOPIFPQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)