Merck
APO423214035
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
312.93
MDL番号:
Iupac Name
(4-bromo-3-iodophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6BrIO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
InChI Key
ZHSQRSVNSXTTJH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-iodobenzyl-alcohol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-iodobenzyl-alcohol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)