Merck
APO415184502
Apollo Scientific Ltd
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.1
MDL番号:
Iupac Name
2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H3F5O/c9-6-2-1-5(8(11,12)13)7(10)4(6)3-14/h1-3H
InChI Key
YDXUQMGWIIWHIF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluoro-3-trifluoromethylbenzaldehyde
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluoro-3-trifluoromethylbenzaldehyde