Merck
APO414285964
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-5-(pentafluorosulfur)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.61
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-5-(pentafluoro-lambda~6~-sulfanyl)phenol
Inchi Code
1S/C6H4ClF5OS/c7-4-1-5(13)3-6(2-4)14(8,9,10,11)12/h1-3,13H
InChI Key
NIWGKYDQIVQNPG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-pentafluorosulfurphenol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-pentafluorosulfurphenol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)