Merck
APO414285727
Apollo Scientific Ltd
1,3-Benzodioxole-5,6-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
bp
95-97(dec.)
Iupac Name
1,3-benzodioxole-5,6-diamine
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6/h1-2H,3,8-9H2
InChI Key
SNHKEQOYVVRBQO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at -20C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/13-benzodioxole-56-diamine
Boiling point
95-97(dec.)
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/13-benzodioxole-56-diamine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)