Merck
APO414282209
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-iodophenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
340.94
MDL番号:
Iupac Name
(2-bromo-5-iodophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrIO2/c9-7-2-1-6(10)3-5(7)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI Key
WHMODYPOLXKNLQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-iodophenylacetic-acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-iodophenylacetic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)