Merck
APO414282049
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
323.06
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-fluorophenyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C7H3BrF4O3S/c8-4-1-2-6(5(9)3-4)15-16(13,14)7(10,11)12/h1-3H
InChI Key
KFBHSYQMQIGZFO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-fluorophenyl-trifluoromethanesulphonate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-fluorophenyl-trifluoromethanesulphonate