Merck
APO414281900
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.2
MDL番号:
bp
125-126
Iupac Name
ethyl 6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9F3N2O2/c1-2-18-10(17)8-6-16-5-7(11(12,13)14)3-4-9(16)15-8/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
NPJTXOGHERSPFX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-6-trifluoromethylimidazo12-apyridine-2-carboxylate
Boiling point
125-126
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-6-trifluoromethylimidazo12-apyridine-2-carboxylate