Merck
APO414281863
Apollo Scientific Ltd
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.07
MDL番号:
Iupac Name
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C8H7BrN4O/c9-7-6(8(14)12-10)11-5-3-1-2-4-13(5)7/h1-4H,10H2,(H,12,14)
InChI Key
GOIRIHJYTIYSIJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromoimidazo12-apyridine-2-carbohydrazide
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromoimidazo12-apyridine-2-carbohydrazide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)