Merck
APO414281795
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-cyano-5-fluorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.15
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-cyano-5-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H6FNO2/c1-13-9(12)7-2-6(5-11)3-8(10)4-7/h2-4H,1H3
InChI Key
YZDWAFGKJVAXAM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)