Merck
APO414281764
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.17
MDL番号:
bp
89-90
Iupac Name
ethyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H9NO5/c1-2-15-9(12)6-3-4-7(10(13)14)8(11)5-6/h3-5,11H,2H2,1H3
InChI Key
VDARTPBFQUTSTO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Boiling point
89-90
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)