Merck
APO414281112
Apollo Scientific Ltd
7-Bromo-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.07
MDL番号:
bp
156-159
Iupac Name
7-bromo-3,4-dihydro-1(2H)-isoquinolinone
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c10-7-2-1-6-3-4-11-9(12)8(6)5-7/h1-2,5H,3-4H2,(H,11,12)
InChI Key
DRDDOAWCDDBYHZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-34-dihydroisoquinolin-12h-one
Boiling point
156-159
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-34-dihydroisoquinolin-12h-one