Merck
APO414279865
Apollo Scientific Ltd
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.24
MDL番号:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10OS/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-8/h5-6H,1-4H2
InChI Key
YLGIEQLKBWKRRT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4567-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4567-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)