Merck
APO414279834
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylsulphanyl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.62
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-5-fluoro-4-(methylsulfanyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H4ClFN2S/c1-10-4-3(7)2-8-5(6)9-4/h2H,1H3
InChI Key
JORGKVXNFHVPKA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-5-fluoro-4-methylsulphanylpyrimidine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-5-fluoro-4-methylsulphanylpyrimidine