Merck
APO414278595
Apollo Scientific Ltd
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.14
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2/c1-4-5(11)2-3-6(12-4)7(8,9)10/h2-3H,11H2,1H3
InChI Key
FUJKUIAVFVGTGS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-6-trifluoromethylpyridin-3-amine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-6-trifluoromethylpyridin-3-amine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)