Iupac Name
2-(methylsulfonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H7NO2S/c1-10(8,9)6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
InChI Key
PCLKVJBRTCQNDU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-methylsulfonyl-pyridine-223254.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/223254.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください: