Merck
AOBH9A1B287D
AOBChem
5-nitroisophthalaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.13
MDL番号:
Iupac Name
5-nitroisophthalaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5NO4/c10-4-6-1-7(5-11)3-8(2-6)9(12)13/h1-5H
InChI Key
RXACCCLYSOFTFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/5-nitroisophthalaldehyde-196141.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/196141.pdf