Merck
AOBH9910CC68
AOBChem
2-fluoro-3-(hydroxymethyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.13
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-3-(hydroxymethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H7FO2/c8-7-5(4-9)2-1-3-6(7)10/h1-3,9-10H,4H2
InChI Key
ZFMHUICCOQUFDS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-hydroxymethyl-phenol-118029.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/118029.pdf