Merck
AOBH990FEA5C
AOBChem
3-Chloro-6-fluoro-2-iodobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.46
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-6-fluoro-2-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3ClFIO/c8-5-1-2-6(9)4(3-11)7(5)10/h1-3H
InChI Key
XLBJXHMAVHJUGS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-6-fluoro-2-iodobenzaldehyde-21442.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21442.pdf