Merck
AOBH97EBAF8D
AOBChem
2-bromo-4-fluoro-1-vinylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.04
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-4-fluoro-1-vinylbenzene
Inchi Code
1S/C8H6BrF/c1-2-6-3-4-7(10)5-8(6)9/h2-5H,1H2
InChI Key
MNKVLFONYODHBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-fluoro-1-vinylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/53803.pdf