Merck
AOBH961DC56F
AOBChem
methyl 3-bromo-5-(methylthio)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.14
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-bromo-5-(methylthio)benzoate
Inchi Code
1S/C9H9BrO2S/c1-12-9(11)6-3-7(10)5-8(4-6)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
IGRREENPYUIZEV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-3-bromo-5-methylthio-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/49137.pdf