Merck
AOBH961DC3A4
AOBChem
(2,6-Dichloro-3-isopropoxyphenyl)(methyl)sulfane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.18
MDL番号:
Iupac Name
(2,6-dichloro-3-isopropoxyphenyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C10H12Cl2OS/c1-6(2)13-8-5-4-7(11)10(14-3)9(8)12/h4-6H,1-3H3
InChI Key
PHIYQZHQUKSTRD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dichloro-3-isopropoxyphenyl-methyl-sulfane.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51247.pdf