Merck
AOBH961DC220
AOBChem
2-bromo-3-ethoxy-6-fluorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.06
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-3-ethoxy-6-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8BrFO3/c1-2-14-6-4-3-5(11)7(8(6)10)9(12)13/h3-4H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
AAISAYCVXYBMLB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-3-ethoxy-6-fluorobenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48577.pdf