Merck
AOBH961DC086
AOBChem
2-Fluoro-4-methoxy-3-(methylthio)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.23
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-4-methoxy-3-(methylsulfanyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9FO2S/c1-12-7-4-3-6(5-11)8(10)9(7)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
KYUKPVCOPGUDBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-4-methoxy-3-methylthio-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38012.pdf