Merck
AOBH945510B4
AOBChem
Ethyl 3,6-difluoro-2-methoxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.18
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3,6-difluoro-2-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H10F2O3/c1-3-15-10(13)8-6(11)4-5-7(12)9(8)14-2/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
PSIXJUQQINEPJK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-3-6-difluoro-2-methoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38716.pdf